Learn More
Metilo3,4-diaminobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10570742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570742 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10713063 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10387294 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10570742 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00052DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 36692-49-6
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00017098
Clave InChI IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
PubChem CID 135524
Nombre IUPAC metil 3,4-diaminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3, 4-diaminobenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC(O)C6H3(NH2)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%