Learn More
Metilo2-isotiocianatobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10743574 10 g 10 GR
10302315 5 g 5 g
10722037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10743574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01695EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 16024-82-1
Fórmula molecular C9H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.22
Número MDL MFCD00041062
Clave InChI UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 85243
Nombre IUPAC 2-isotiocianatobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-isothiocyanatobenzoate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.2500g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal SCNC6H4CO2CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.23
Porcentaje de pureza 97%