Learn More
2-cloropirimidina-4-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662305 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10442464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08502CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 149849-94-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.57
Número MDL MFCD11841080
Clave InChI GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 43811076
Nombre IUPAC metil 2-cloropirimidina-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 97%