Learn More
Metilo2-cloro-6-metilpirimidina-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyle2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.6 |
| Porcentaje de pureza | 97% |