Learn More
Metil2-cloro-4-(trifluorometilo)pirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306875 25 g 25 g
10120882 1 g 1 g
10466082 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01821EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175137-27-6
Fórmula molecular C7H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.57
Número MDL MFCD00068146
Clave InChI VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
Nombre IUPAC metil 2-cloro-4-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.57
Porcentaje de pureza 97%