Learn More
Metil2-cloro-3,4-dimetoxibenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10744763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10744763 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10744763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09269EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-01-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C10H11ClO4
Número MDL MFCD00085114
Cantidad 10 g
Sinónimo maybridge1_001981, benzoic acid,2-chloro-3,4-dimethoxy-, methyl ester
Clave InChI RYYAHUFRPCBHCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)OC)Cl)OC
Nombre IUPAC 2-cloro-3,4-dimetoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 230.644
PubChem CID 2774981
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.65
Porcentaje de pureza 97%