Learn More
Metil2-aminotiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10383312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10383312 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10394662 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10383312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK02784DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 4651-81-4
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.19
Número MDL MFCD00159547
Clave InChI DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
Nombre IUPAC metil 2-aminotiofeno-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle2-aminothiophene-3-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza 97%