Learn More
Metil2-amino-4,5-dimetoxibenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722693 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10722693 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB01989DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-4, 5-dimethoxybenzoate
CAS 26759-46-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H13NO4
Número MDL MFCD00014904
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
Clave InChI QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
Nombre IUPAC 2-amino-4,5-dimetoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 211.22
PubChem CID 611144
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 97%