Learn More
Metilo 2-amino-3-(1H-indol-3-il)-2-metilpropanoato, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10564885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10564885 5 g 5 g
10039551 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10564885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC01802DE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 114524-80-0
Fórmula molecular C13H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 232.283
Número MDL MFCD00152138
Clave InChI RCUNGDZWHFRBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoate, alpha-methyl-dl-tryptophan methyl ester, tryptophan,, a-methyl-, methyl ester, alpha-methyl-d,l-tryptophan methyl ester, methyl 2-azanyl-3-1h-indol-3-yl-2-methyl-propanoate, maybridge1_006684, acmc-20ekci, pubchem14800, h-me-dl-trp-ome, h-2-me-dl-try-ome
PubChem CID 2795140
Nombre IUPAC metil 2-amino-3-(1H-indol-3-il)-2-metilpropanoato
SMILES CC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)(C(=O)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 97%