Learn More
2-(Acetilamino)-5-nitrobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10180932 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10180932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00482EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
CAS 5409-45-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H10N2O5
Número MDL MFCD00157624
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl 2-acetylamino-5-nitrobenzoate, acmc-20akiu, maybridge1_006182, methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-5-nitrobenzoate, 2-acetyl-amino-5-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-acetylamino-5-nitro-, methyl ester
Clave InChI HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Nombre IUPAC 2-acetamido-5-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 238.199
PubChem CID 224172
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2
Porcentaje de pureza 97%