Learn More
Metilo2,6-dicloroisonicotinato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10682843 1 g 1 g
10121042 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10682843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05937DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 42521-09-5
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD00044409
Clave InChI XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
Nombre IUPAC metil 2,6-dicloropiridina-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 6-dichloroisonicotinate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 97%