Learn More
Metilo 2-(2,5-dimetil-1,3-tiazol-4-il)acetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753853 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10416492 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL01020DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 306937-37-1
Fórmula molecular C8H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 185.241
Número MDL MFCD02677686
Clave InChI AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
PubChem CID 2801571
Nombre IUPAC metil 2-(2,5-dimetil-1,3-tiazol-4-il)acetato
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 97%