Learn More
Metilo1H-benzimidazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10213032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10213032 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10171312 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10317074 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
3 options
Código de producto. 10213032
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00298CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 26663-77-4
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.175
Número MDL MFCD03407310
Clave InChI WJHHIVYNOVTVGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, methyl 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacidmethylester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 1h-benzo d imidazole-6-carboxylate, benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 2779733
Nombre IUPAC metil 3H-benzimidazol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%