Learn More
Metilo1-metil-1H-imidazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10550933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10550933 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10435912 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10550933 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00659EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17289-20-2
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD01567300
Clave InChI AKDPLDCXQNEMCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, methyl1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem9004, acmc-209e5h, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2736896
Nombre IUPAC metil 3-metilimidazol-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=CN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%