Learn More
Metil1,2,3-benzotiadiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10292452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10292452 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10324342 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292452 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10174CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 23616-15-1
Fórmula molecular C8H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.208
Número MDL MFCD01566550
Clave InChI JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2736813
Nombre IUPAC metil 1,2,3-benzotiadiazol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle1, 2, 3-benzothiadiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 97%