Learn More
Metildópato, TRC
Código de producto. 30472705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472705 250 mg 250 miligramos
30467228 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303865250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2508-79-4
Fórmula molecular C12 H17 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 275.73
Sinónimo L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
Nombre IUPAC etil (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldopate Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0924