Learn More
Clorhidrato de metildopato, LoGiCal
Código de producto. 30457777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457777 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457777 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3150.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldopate Hydrochloride
CAS 2508-79-4
Nombres de analitos o componentes Methyldopate Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H17 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato de etilo; hidrocloruro
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 275.73
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275,0924 g/mol