Learn More
Tetrafluoroborato de metildifenilsulfonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390074 25 g 25 g
11380074 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00512.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10504-60-6 | C13H13BF4S | 288.11 g/mol
Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate is a Methylene transfer agent. It is also used in alkyl diphenylsulfonium salts in place of trialkyl avoids sulfur-containing by-products arising from the Sommelet-Hauser rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de metildifenilsulfonio es un agente de transferencia de metileno. También se utiliza en sales de difenilsulfonio de alquilo en lugar de trialquilo. Evita los subproductos que contienen azufre que surgen del reordenamiento de Sommelet-Hauser.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10504-60-6
Fórmula molecular C13H13BF4S
Peso molecular (g/mol) 288.11
Número MDL MFCD00051861
Clave InChI LHAMVDBAOJCBDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl methyl sulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate 1-, methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulfanium tetrafluoroborate, acmc-1bx8v, diphenyl methyl sulfoniumtetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfanium tetrafluoroborate, diphenyl methyl sulphonium tetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfonium tetrafluoroborate
PubChem CID 2758717
Nombre IUPAC methyldiphenylsulfanium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.C[S+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 63°C to 67°C
Fórmula lineal (C6H5)2SCH3BF4
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 4732019
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.11
Porcentaje de pureza 95%