Learn More
Metildifenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376846 25 g 25 g
11366846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04211.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 776-76-1 | C13H13Si | 197.332 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 776-76-1
Fórmula molecular C13H13Si
Peso molecular (g/mol) 197.332
Número MDL MFCD00008255
Clave InChI OKHRRIGNGQFVEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyldiphenylsilane, diphenylmethylsilane, silane, methyldiphenyl, benzene, 1,1'-methylsilylene bis, methyldiphenylsilyl, methyl diphenyl silicon, methyl-di phenyl silicon, silane, methyldiphenyl-,
PubChem CID 6327660
Nombre IUPAC metil(difenil)silicio
SMILES C[Si](C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Punto de ebullición 266°C to 267°C
Nombre del producto químico o material Methyldiphenylsilane
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.572
Densidad 1.001
Beilstein 1867183
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.34
Porcentaje de pureza 97%