Learn More
Metildifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10501514 100 g Frasco de vidrio 100 g
10160762 5 g Frasco de vidrio 5 g
10259790 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408971000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1486-28-8
Fórmula molecular C13H13P
Peso molecular (g/mol) 200.22
Número MDL MFCD00008508
Clave InChI UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
Nombre IUPAC metil(difenil)fosfano
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldiphenylphosphine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0760g/mL
Punto de ebullición 118.0°C to 120.0°C (2.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2PCH3
Índice de refracción 1.6240 to 1.6260
Cantidad 100 g
Beilstein 16, II, 371
Gravedad específica 1.076
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido