Learn More
Metildiglicol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10366380 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10366380 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
1 options
Código de producto. 10366380 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4720/15
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Especificaciones
CAS 111-77-3
Punto de fusión de -70 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 194 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H12O3
Número MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Cantidad 1 L
Sinónimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
Clave InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCO
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 120.15
PubChem CID 8134
Densidad del vapor 4.1
ChEBI CHEBI:44836
Formula Weight (peso de la fórmula) 120,15g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyldiglycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.