Learn More
Metildietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771715 25 g Frasco de vidrio 25 g
10607864 5 g Frasco de vidrio 5 g
10501324 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771715 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392260250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2031-62-1 | C5H14O2Si | 134.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2031-62-1
Fórmula molecular C5H14O2Si
Peso molecular (g/mol) 134.25
Número MDL MFCD00026749
Clave InChI GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl
PubChem CID 6327387
Nombre IUPAC dietoxi(metil)silicio
SMILES CCO[Si](C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyldiethoxysilane
Color Incolora
Densidad 0.8290g/mL
Punto de ebullición 94.0°C to 95.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2O)2SI(H)CH3
Índice de refracción 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.829
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyldiethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.