Learn More
Metildesfenilcloridón, TRC
Código de producto. 30005961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005961 250 mg 250 miligramos
30011796 2.5 g 2.50 g
30003515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17254-80-7
Fórmula molecular C5 H6 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 159.57
Sinónimo 5-Amino-4-chloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone, Methyldesphenylchloridazon
Nombre IUPAC 5-amino-4-cloro-2-metilpirizidina-3-una
SMILES CN1N=CC(=C(Cl)C1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloridazon methyl desphenyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6ClN3O/c1-9-5(10)4(6)3(7)2-8-9/h2H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0199
Porcentaje de pureza >95%