Learn More
Tricarbonilo de metilciclopentadienilmanganeso, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448630 1 g 1 g
11458630 5 g 5 g
11468630 25 g 25 g
11438630 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448630 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047125.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12108-13-3 | C9H7MnO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12108-13-3
Fórmula molecular C9H7MnO3
Número MDL MFCD00001426
Sinónimo MMT
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl
Punto de fusión 1.5°C
Color Amarillo
Densidad 1.388 g/mL
Punto de ebullición 233°C
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Índice de refracción 1.5873
Cantidad 1 g
Número UN UN3281
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,6223
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in hydrocarbon solvents, alcohols, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido