Learn More
Dímero de metilciclopentadieno, téc. 90 %, estab. con 200 ppm 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
5000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488790 500 mL 500 ml
11498217 1000 mL 1000 ml
11408227 5000 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17596.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26472-00-4 | C12H16
Methylcyclopentadiene dimer is used to study the competition with ethylene for binding and biological activities. Used in the synthesis of rubbers and resins intended for use in contact with food or drink.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dímero de metilciclopentadieno se utiliza para estudiar la competencia con el etileno para actividades de unión y biológicas. Utilizado en la síntesis de cauchos y resinas destinados a su uso en contacto con alimentos o bebidas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26472-00-4
Fórmula molecular C12H16
Número MDL MFCD00082297
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclopentadiene dimer
Nombre de nota stabilized with 200ppm 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión ∼-50°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 198°C to 201°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 500 mL
Número UN UN3295
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico