Learn More
Metilciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylcyclohexane |
| CAS | 108-87-2 |
| Fórmula molecular | C7 H14 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | metilciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 98.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.1096 |