Learn More
Metilciclohexano, TRC
Código de producto. 30482114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482114 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30482114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33831850G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7 H14
Cantidad 50 g
Sinónimo Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CC1CCCCC1
Nombre IUPAC metilciclohexano
Peso molecular (g/mol) 98.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1096