Learn More
Metilciclohexano-d14 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylcyclohexane-D14 |
| CAS | 10120-28-2 |
| Fórmula molecular | C7D14 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11, 6-(methyl-d3)- (ACI), 6-(Methyl-d3)cyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11 (ACI), Cyclohexane-d11, methyl-d3- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Methylcyclohexane-d14, Methylcyclohexane-D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D |
| SMILES | [2 H]C1(C(C(C(C(C1([2 H])[2 H])([2 H])[2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])([2 H])[2 H])([2 H])[2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undeuterio-6-(trideuteriometil)ciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 112.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112,1974 g/mol |
| Mostrar más |