Learn More
Metilciclohexano 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314287 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30314287 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYS09010024ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Nombres de analitos o componentes Methylcyclohexane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H14
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CC1CCCCC1
Nombre IUPAC metilciclohexano
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 98.19
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 98,1096 g/mol