Learn More
Methylcobalamin, MedChemExpress
Código de producto. 16482176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482176 500 mg 500 miligramos
16468376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0586
MedChemExpress Methylcobalamin (CH3-B12), a cobalamin, is a form of vitamin B12.
Methylcobalamin (CH3-B12), a cobalamin, is a form of vitamin B12.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcobalamin
CAS 13422-55-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C63H91CoN13O14P
Cantidad 500 mg
Sinónimo CH3-B12
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (74.38 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (3.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C[C@H]1[C@@]2([H])[C@]3(C)[N]4=C([C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O)C(C)=C([C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]5CCC(N)=O)[N]6=C5C=C(C(C)(C)[C@@H]7CCC(N)=O)[N]8=C7C(C)=C([C@@]1(CCC(NC[C@@H](C)O9)=O)C)[N-]2[Co+3]486([CH3-])[N](C%10=CC(C)=C(C)C=C%11%10)=CN%11[C@@H](O[C@@H]%12CO)[C@@](O)([H])[C@@H]%12OP9([O-])=O)=O
Peso molecular (g/mol) 1344.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 1344.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism