Learn More
Hidrato de metilcobalamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439113 100 mg 100 miligramos
11449113 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11176.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 288315-09-3 | C63H91CoN13O14P- | 1344.405 g/mol
Methylcobalamin hydrate is a coenzyme required in the biosynthesis of methionine. Vitamin (hematopoietic). It acts as a histamine receptor, Alzheimer research.Methylcobalamin is also used in the treatment of peripheral neuropathy, diabetic neuropathy, and as a preliminary treatment for amyotrophic lateral sclerosis. It can be used to prevent or treat pathology arising from a lack of vitamin B12 such as pernicious anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de metilcobalamina es una coenzima necesaria en la biosíntesis de la metionina. Vitamina (hematopoyética). En la investigación de Alzheimer, actúa como un receptor de histamina.La metilcobalamina también se utiliza en el tratamiento de la neuropatía periférica, la neuropatía diabética, y como un tratamiento preliminar para la esclerosis lateral amiotrófica. Se puede utilizar para prevenir o tratar la patología que surge de la falta de vitamina B 12, como la anemia perniciosa.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua fría, agua caliente.
Notas
Almacenar en – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288315-09-3
Fórmula molecular C63H91CoN13O14P-
Peso molecular (g/mol) 1344.405
Número MDL MFCD00149221
Clave InChI QXOMMGINPOYKPR-YHKGLSPZSA-L
Sinónimo methylcobalamin
PubChem CID 134128059
Nombre IUPAC carbanida; cobalto(2+);[(2S,3R,4S,5R)-5-(5,6-dimetilbencimidazol-1-il)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il] [(2S)-1[3-[(1S2S,3S,5Z,7R,10Z, 12R,13R,15Z,17R,18R,19S)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoetil)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropil)-3,5,8,8,13,15,18,19-o
SMILES [CH3-].CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)([O-])OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcobalamin hydrate
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Partially soluble in cold water,hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1344.41 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.