Learn More
Metilclonazepam, Mikromol™
Código de producto. 18014010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18014010 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18014010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0945.04
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metilclonazepam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylclonazepam
CAS 5527-71-9
Nombres de analitos o componentes Methylclonazepam
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H12 Cl N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methylclonazepam
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
SMILES CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-(2-clorofenil)-1-metil-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 329.74
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.0567 g/mol