Learn More
α-Metilcinamaldehído, TRC
Código de producto. 30322875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322875 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30322875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2834315G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Methylcinnamaldehyde
CAS 101-39-3
Fórmula molecular C10H10O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMILES CC(=Cc1ccccc1)C=O
Nombre IUPAC 2-metil-3-fenilprop-2-enal
Peso molecular (g/mol) 146.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732