Learn More
Metilcelulosa, TRC
Código de producto. 30010235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010235 10 g 10 g
30005359 50 g 50 g
30008595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29494510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-67-5
Fórmula molecular C20H38O11
Peso molecular (g/mol) 454.5
Sinónimo Adulsin, Avicel SG, Bagolax, Benecel 143HR, Benecel M 0, Benecel M 011, Benecel M 02, Benecel M 021, Benecel M 043, Benecel MC 4000PS, Benecel MO 42, Bufapto Methalose, Bulkaloid, Celacol M;, Methocel 4C, Methocel 64625, Methocel A, Methocel A 100, Methocel A 125LV, Methocel A 15, Methocel A 15C, Methocel A 15C Premium, Methocel A 15FG, Methocel A 15LV, Methocel A 15LV Premium, Methocel A 40M, Methocel A 4C, Methocel A 4C Premium, Methocel A 4C-FG, Methocel A 4M, Methocel A 4M Premium, Methocel A 50, Methocel AC Premium, Methocel CHG, Methocel Fluka 64625, Methocel HPM 500DS, Methocel HPM 50DS, Metolose SM 100, Metolose SM 10000, Metolose SM 15, Metolose SM 1500, Metolose SM 25, Metolose SM 4, Metolose SM 400, Metolose SM 4000, Metolose SM 65-15, Metolose SM 800, Metolose SM 8000, Metolose SR, Napolone, Nicel, O-Methylcellulose, Probe D, Rhomellose, SBQ 30000PE, SM 100, SM 10000, SM 100000, SM 15Tylose SAP, Tylose SL, Tylose SL 100, Tylose SL 400, Tylose SL 600, Tylose TWA, V 32, V 32 (cellulose derivative), Viscol, Viscontran L 52, Viscontran MC 400, Viscosol, Viskontran MC 10S, Walocel M, Walocel M 20678, Walsroder MC 20000S, XT 6000
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcellulose
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O11/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5/h11-20H,9-10H2,1-8H3