Learn More
Ácido metilborónico, TRC
Código de producto. 30469132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469132 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30469132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26509010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylboronic Acid
CAS 13061-96-6
Fórmula molecular CH5BO2
Cantidad 10 g
Sinónimo Methaneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
SMILES CB(O)O
Nombre IUPAC ácido metilborónico
Peso molecular (g/mol) 59.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.0383