Learn More
Ácido metilborónico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylboronic Acid-d3 |
| CAS | 1332481-37-4 |
| Fórmula molecular | CH2D3BO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methaneboronic Acid-d3, B-(Methyl-d3)boronoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (metil-d3)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 62.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.06 |