Learn More
Ácido metilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378336 1 g 1 g
11388336 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15589.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13061-96-6 | CH5BO2 | 59.86 g/mol
Reagent used for palladium-catalyzed stille and suzuki-miyaura cross-couplings, microwave-heated heterogeneous palladium (pd)-catalytized reactions, ruthenium (ru)-catalyzed silylation reactions, bis(aminotropone) titanium (ti) catalysts for ethylene polymerizations, enantioselective asymmetric bromoaminocyclization and bromoaminocyclization using amino-thiocarbamate catalysts. Reagent used in preparation of common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals, chrysin analogs by suzuki-miyaura coupling reactions, casein kinase i inhibitors, divergent c-h functionalizations directed by sulfonamide pharmacophores in drug discovery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo utilizado para los acoplamientos cruzados de stille y suzuki-miyaura catalizados con paladio, reacciones catalizadas de paladio heterogéneo (pd) calentadas por microondas, reacciones de sililación catalizadas con rutenio (ru), catalizadores de titanio (ti) bis(aminotropona) para polimerizaciones de etileno, bromoaminociclización asimétrica enantioselectiva y bromotermociclamato mediante catalizadores. Reactivo utilizado en la preparación de bloques de construcción comunes para productos farmacéuticos y agroquímicos, análogos de la crisina por reacciones de acoplamiento suzuki-miyaura, inhibidores de la caseína quinasa i, funcionalizaciones divergentes de c-h dirigidas por los farmacoforos de sulfonamida en el descubrimiento de fármacos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico.Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13061-96-6
Fórmula molecular CH5BO2
Peso molecular (g/mol) 59.86
Número MDL MFCD00002105
Clave InChI KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methaneboronic acid, methyl boronic acid, dihydroxymethylborane, boronic acid, methyl, unii-8z1me41sch, methane boronic acid, 8z1me41sch, methylboronicacid, methyboronic acid, methyl-boronic acid
PubChem CID 139377
Nombre IUPAC ácido metilborónico
SMILES CB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylboronic acid
Punto de fusión 89°C to 94°C
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3B(OH)2
Cantidad 1 g
Beilstein 1731087
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.86
Porcentaje de pureza 97%