Learn More
Cloruro de metilbenzetonio, TRC
Código de producto. 17990695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990695 25 mg 25 miligramos
17953785 100 mg 100 miligramos
17921205 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26504525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25155-18-4
Fórmula molecular C28 H44 N O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 462.11
Sinónimo Methylbenzethonium Chloride, Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Methylbenzethonium chloride (6CI), 2-(2-(p-(Diisobutyl)cresoxy)ethoxy)ethyldimethylbenzylammonium chloride, Diaparene chloride, Hyamine 10X
Nombre IUPAC bencil-dimetil-[2-[2-[2-metil-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenoxi]etoxi]etil]azanio; cloruro
SMILES [Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylbenzethonium Chloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.3061