Learn More
Methylbenactyzium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16471466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471466 200 mg 200 miligramos
16468836 100 mg 100 miligramos
16414647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2070
MedChemExpress Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylbenactyzium Bromide
CAS 3166-62-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28BrNO3
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (14.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 422.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation