Learn More
Clorhidrato de metilaminoacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431388 5 g 5 g
15441388 25 g 25 g
15451388 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55215.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25808-30-4 | C3H7ClN2 | 106.553 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25808-30-4
Fórmula molecular C3H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 106.553
Número MDL MFCD00012587
Clave InChI DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylaminoacetonitrile hydrochloride, 2-methylamino acetonitrile hydrochloride, acetonitrile, methylamino-, monohydrochloride, sarcosinenitrile hydrochloride, n-methylaminoacetonitrile hydrochloride, acetonitrile, 2-methylamino-, hydrochloride 1:1, methylamino acetonitrilhydrochlorid, methylaminoacetonitrile, hydrochloride, methylaminoacetonitrilehydrochloride, cyanomethyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 117641
Nombre IUPAC 2-(metilamino)acetonitrilo; clorhidrato
SMILES CNCC#N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylaminoacetonitrile hydrochloride
Punto de fusión 103°C to 106°C
Fórmula lineal CH3NHCH2CN·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 3908975
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 99%