Learn More
[(Metilamino)metilo] Ácido fosfónico, TRC
Código de producto. 17930825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930825 50 mg 50 miligramos
17964795 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17930825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28695050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35404-71-8
Fórmula molecular C2 H8 N O3 P
Peso molecular (g/mol) 125.064
Sinónimo P-[(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, [(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, NSC 244826
Nombre IUPAC Ácido metilaminometilfosfónico
SMILES CNCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(Methylamino)methyl] Phosphonic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8NO3P/c1-3-2-7(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0242