Learn More
Acetal dimetílico de (metilamino)acetaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377685 100 g 100 g
11367685 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02391.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-07-6 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-07-6
Fórmula molecular C5H13NO2
Peso molecular (g/mol) 119.164
Número MDL MFCD00008485
Clave InChI HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, methylamino acetaldehyde dimethyl acetal, ethanamine, 2,2-dimethoxy-n-methyl, 2,2-dimethoxyethyl methyl amine, n-methylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, n-2,2-dimethoxyethyl methylamine, unii-6v8q54khcl, 2,2-dimethoxyethylmethylamine, 2-methylamino acetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 8503
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxi-N-metiletanamina
SMILES CNCC(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión -73°C
Densidad 0.928
pH 10.9
Punto de ebullición 139°C to 140°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Olor Ammonia-like
Índice de refracción 1.4115
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 605322
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.16
Porcentaje de pureza 97%