Learn More
Metilamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10165683 800 mL 800 ML
10374552 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10165683 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368498000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylamine
CAS 74-89-5, 109-99-9
Densidad 0.8610 g/mL
Temperatura de inflamación -17°C
Fórmula molecular CH5N
Fórmula lineal CH3NH2
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.861
Sinónimo mercurialin, methylamine, metyloamina, monomethylamine, methylaminen, metilamine, aminomethane, carbinamine, n-methylamine, anhydrous methylamine
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clave InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN
Nombre IUPAC metanamina
Peso molecular (g/mol) 31.06
PubChem CID 6329
ChEBI CHEBI:16830
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.06
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylamine, 2M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.