Learn More
Metilamina, técnico, solución al 25/30 % (p/v) en agua, Fisher Chemical
Código de producto. 11402874 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11402874 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
Código de producto. 11402874 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4200/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
CAS 74-89-5
Punto de fusión -38°C
Color Incolora
pH 12
Punto de ebullición 48°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular CH5N
Número MDL 8104
Cantidad 500 mL
Sinónimo methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine
Clave InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN
Nombre IUPAC metanamina
Peso molecular (g/mol) 31.058
PubChem CID 6329
Densidad del vapor 1.07
ChEBI CHEBI:16830
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylamine, solution 25/30% w/v
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.