Learn More
Metilamina, pura, solución de 2 M en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10712843 100 mL 100 ML
10485745 800 mL 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368551000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-89-5
Fórmula molecular CH5N
Peso molecular (g/mol) 31.06
Clave InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metanamina
SMILES CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylamine
Densidad 0.7850 g/mL
Punto de ebullición 40.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3NH2
Cantidad 100 mL
Beilstein 04, 32
Índice Merck 15, 6088
Gravedad específica 0.785
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.06
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylamine, 2M solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.