Learn More
Metilamina-N,N-d2 DCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylamine-N,N-D2 Deuterochloride |
| CAS | 14779-52-3 |
| Fórmula molecular | C D2 H3 N . Cl D |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hydrochloric acid-d, compd. with methanamine-d2 (1:1) (9 CI), Hydrochloric acid-d, compd. with methylamine-d2 (1:1) (8 CI), Methanamine-d2, hydrochloride-d (9 CI), Methylamine-d2, hydrochloride-d (6 CI, 8 CI), Monomethylammonium-d3 chloride, Methylamine-d2 hydrochloride-d, Methylamine-N,N-D2 deuterochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1 H/i/hD3 |
| SMILES | [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C |
| Nombre IUPAC | (2 H)clorano;N,N-dideuteriometanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 70.5365 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0377 g/mol |
| Mostrar más |