Learn More
Hidroduro de metilamina, TRC
Código de producto. 30477800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477800 1 g 1 g
30476322 10 g 10 g
30465799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2219451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14965-49-2
Fórmula molecular CH5NHI
Peso molecular (g/mol) 158.97
Sinónimo Methanamine, hydriodide (9CI), Methylamine, hydriodide (8CI), Methylamine hydroiodide, Methylammonium iodide, Methanamine hydroiodide
Nombre IUPAC metanamina; Hidrouro
SMILES I.CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylamine Hydroiodide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.9545