Learn More
Clorhidrato de metilamina, TRC
Código de producto. 30476464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30476464 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30476464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25887525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanamine Hydrochloride
CAS 593-51-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C H5 N . HCl
Cantidad 25 g
Sinónimo Methanamine, hydrochloride (1:1), Methanamine, hydrochloride (9CI), Methylamine, hydrochloride (8CI), Methanaminium chloride, Methylamine hydrochloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN
Nombre IUPAC metanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 67.518
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.0189
Porcentaje de pureza >95