Learn More
Clorhidrato de metilamina, TRC
Código de producto. 30469694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
30469694 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30469694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258875500G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanamine Hydrochloride
CAS 593-51-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C H5 N . HCl
Cantidad 500 g
Sinónimo Methanamine, hydrochloride (1:1), Methanamine, hydrochloride (9CI), Methylamine, hydrochloride (8CI), Methanaminium chloride, Methylamine hydrochloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN
Nombre IUPAC metanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 67.518
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.0189
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.