Learn More
Clorhidrato de metilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10195193 50 g 50 g
10488880 250 g 250 g
10616172 500 g 500 g
10562171 1 kg 1 Kg
15149203 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10195193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156780500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-51-1
Fórmula molecular CH6ClN
Peso molecular (g/mol) 67.52
Clave InChI NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de metanaminio
SMILES [Cl-].C[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylamine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3NH2·HCl
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.52
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.